Merck
777951
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 610 nm, powder
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
CdTe
EC-szám:
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
powder
fluoreszcencia
λem 610 nm
, quantum yield 48%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe QDs) are available in solid form. They are coated with carboxyl groups which makes them water soluble to make aqueous solutions. These carboxyl functionalized hydrophilic quantum dots can be further conjugated for use as labels. CdTe QDs can be used for optical and display applications; solar cells and biomedical applications.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R S Aga et al.
Nanotechnology, 20(46), 465204-465204 (2009-10-23)
A photosensitized high-surface area transparent electrode has been employed to increase the short circuit current of a photovoltaic device with a blend of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and (6,6)-phenyl C61 butyric acid methyl ester (PCBM) as the active layer. This is achieved
Ki-Hee Song et al.
Light, science & applications, 9, 92-92 (2020-06-09)
Spectroscopic single-molecule localization microscopy (sSMLM) was used to achieve simultaneous imaging and spectral analysis of single molecules for the first time. Current sSMLM fundamentally suffers from a reduced photon budget because the photons from individual stochastic emissions are divided into
P Haro-González et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(17), 2652-2658 (2012-06-16)
The potential use of CdTe quantum dots as luminescence nano-probes for lifetime fluorescence nano-thermometry is demonstrated. The maximum thermal sensitivity achievable is strongly dependent on the quantum dot size. For the smallest sizes (close to 1 nm) the lifetime thermal
A Rameshkumar et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 74-82 (2012-07-17)
This study was undertaken to evaluate the antioxidant potential of an aqueous extract from Merremia emarginata leaves because this plant has a very high flavonoid and phenol content. The in vitro antioxidant activity was measured by diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic
Cikkek
A kvantumpontok egy félvezető anyag apró részecskéi vagy nanokristályai, amelyek átmérője 2-10 nanométer között van.
Sharma professzor és munkatársai áttekintik ennek az új anyagnak a szintézisét és alkalmazásait. Ennek során szó esik a kvantumpöttyök egyedi tulajdonságairól és napelemes alkalmazásokban való alkalmazhatóságukról, valamint az ezen anyagok kifejlesztéséhez használt általános szintézis technikákról.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Összes mutatása
Protokollok
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.