900738
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1400 nm, 10 mg/mL in toluene
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
10 mg/mL in toluene
fluoreszcencia
λem 1400 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.