747076
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1400 nm, 10 mg/mL in toluene
Szinonimák:
CANdot®, Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
10 mg/mL in toluene
fluoreszcencia
λem 1400 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Sharma professzor és munkatársai áttekintik ennek az új anyagnak a szintézisét és alkalmazásait. Ennek során szó esik a kvantumpöttyök egyedi tulajdonságairól és napelemes alkalmazásokban való alkalmazhatóságukról, valamint az ezen anyagok kifejlesztéséhez használt általános szintézis technikákról.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.