Merck
PbS core-type quantum dots oleic acid coated, fluorescence λem 1600 nm, 10 mg/mL in toluene
PbS core-type quantum dots
PbS core-type quantum dots oleic acid coated, fluorescence λem 1600 nm, 10 mg/mL in toluene
Szinonimák:
CANdot®, Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
PbS
Molekulatömeg:
239.27
Products
Termékkategória
Márka
Formula tömeg