Merck
745405
Sigma-Aldrich
Sodium 1,1-difluoroethanesulfinate
Szinonimák:
Baran DFES Reagent, Baran Difluoroethylation Reagent, DFES-Na Reagent, Sodium 1,1-difluoroethylsulfinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3F2NaO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Fluorinations
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
mp
>300 °C
funkcionális csoport
fluoro
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].CC(F)(F)S([O-])=O
InChI
1S/C2H4F2O2S.Na/c1-2(3,4)7(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAUVUSSCQUHHFC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
DFES-Na provides a direct approach to fluorinated heteroarylether bioisosteres by appending a 1,1-difluoroethyl group operationally simple and robust protocol. This reagent was developed by the Baran Group and is one of several reagents for the direct alkylation of heterocycles.
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Baran Diversinates(TM) Lead Diversification and Metabolism Prediction Flyer
Kapcsolódás
Frequently Asked Questions are available for this Product.
Egyéb megjegyzések
Previously sold under product number L511404
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Direct synthesis of fluorinated heteroarylether bioisosteres.
Qianghui Zhou et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 3949-3952 (2013-03-06)
Fionn O'Hara et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(32), 12122-12134 (2013-07-19)
Radical addition processes can be ideally suited for the direct functionalization of heteroaromatic bases, yet these processes are only sparsely used due to the perception of poor or unreliable control of regiochemistry. A systematic investigation of factors affecting the regiochemistry
Cikkek
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.