Merck
ALD00232
Sigma-Aldrich
Sodium tetrahydropyransulfinate
Szinonimák:
Baran THPS-Na Reagent, Sodium oxane-4-sulfinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NaO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES string
O=S(C1CCOCC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C5H10O3S.Na/c6-9(7)5-1-3-8-4-2-5;/h5H,1-4H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIOKFXIXTDFEIS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.