Merck
73815
Sigma-Aldrich
3-Nitrosalicylic acid
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.12
Beilstein:
2213132
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
crystals
mp
142-147 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
3-Nitrosalicylic acid (3NSA) is generally used as a corrosion inhibitor. It can be used as a supporting electrolyte for the electrodeposition of pyrrole on zinc for corrosion protection. 3NSA can also be used as a ligand for the synthesis of complexes with iron and aluminum for chelating therapy.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stimuli-selective delivery of two payloads from dual responsive nanocontainers.
Lv LP, et al.
Chemistry of Materials, 26(11), 3351-3353 (2014)
Release mechanism of electrodeposited polypyrrole doped with corrosion inhibitor anions.
Paliwoda-Porebska G, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 10(9), 730-736 (2006)
Effect of substituents on complex stability aimed at designing new iron (III) and aluminum (III) chelators.
Nurchi VM, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 103(2), 227-236 (2009)