Fontos dokumentumok
247871
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
99%
Szinonimák:
5-Nitrosalicylic acid, Anilotic acid
Teszt
99%
mp
228-230 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1g in 1475ml(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
hot water: soluble(lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?