Merck
734799
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.552
sűrűség
1.431 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.1 °F
Lobbanási pont (C)
86.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)