Fontos dokumentumok
733784
Formamide solution
NMR reference standard, 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
form
solution
koncentráció
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
10 mm × 8 in.
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.0 °F
Lobbanási pont (C)
87.8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)