730777
Silver, dispersion
nanoparticles, 100 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Szinonimák:
Colloidal silver
About This Item
Javasolt termékek
Forma
nanoparticles
Minőségi szint
tartalmaz
sodium citrate as stabilizer
koncentráció
0.02 mg/mL in aqueous buffer
törésmutató
n20/D 1.333
részecskeméret
100 nm (TEM)
sűrűség
0.9978 g/mL at 25 °C
fluoreszcencia
λem 504 nm FWHM 167 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Silver as acrolein hydrogenation catalyst: intricate effects of catalyst nature and reactant partial pressures.: This study explores the use of silver as a catalyst for acrolein hydrogenation, highlighting the complex effects of catalyst nature and the partial pressures of reactants, which could inform future applications in industrial chemical processes (Bron et al., 2007).
- Surface-enhanced Raman analysis of sulfa drugs on colloidal silver dispersion.: This research discusses the application of surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) using colloidal silver dispersions for analyzing sulfa drugs, potentially enhancing detection methods in pharmaceutical research (Sutherland et al., 1990).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.