Fontos dokumentumok
796468
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
200 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ag
Molekulatömeg:
107.87
UNSPSC kód:
12141740
NACRES:
NA.23
form
nanospheres
Minőségi szint
koncentráció
0.02 mg/mL in water
átlagos részecskeméret
200 nm
λmax
500 nm
funkcionális csoport
BPEI
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Store products away from light at 4-6°C. Short periods at room temperature are acceptable however, lower temperature storage prolongs the shelf life of the product. DO NOT FREEZE.
Alkalmazás
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle’s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale "antennas" that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.