Fontos dokumentumok
386553
Trioctylaluminum solution
25 wt. % in hexanes
Szinonimák:
Tri-n-octylaluminium, Tri-n-octylaluminum, Trioctylalane
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
25 wt. % in hexanes
sűrűség
0.701 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCC[Al](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/3C8H17.Al/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;/h3*1,3-8H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFXVBWRMVZPLFK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-5.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?