Merck
730181
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3F4N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.409
sűrűség
1.384 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-4-2-1-3-11-5(4)6(8,9)10/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQNWCFXTGANWQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.0 °F
Lobbanási pont (C)
47.8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)