Merck
563579
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4CF3SO2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
175-180 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)