Merck
676950
Sigma-Aldrich
6-O-Methyl-d3-guanine
99 atom % D, 97% (CP)
Szinonimák:
2-Amino-6-methoxy-d3-purine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D3H4N5O
Molekulatömeg:
168.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXJHWYVXLGLDMZ-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)