Merck
729841
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol methyl ether methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 93%
Szinonimák:
Methoxy TEG methacrylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H20O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
93%
Forma
liquid
molekulatömeg
average Mn 200
tartalmaz
MEHQ as inhibitor
1500-2500 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.446
sűrűség
1.027 g/mL at 25 °C
Ω-end
methacrylate
α-end
methoxy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C11H20O5/c1-10(2)11(12)16-9-8-15-7-6-14-5-4-13-3/h1,4-9H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBBZSGOPJQSCNY-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.