Merck
457876
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate solution
average Mn 2,000, 50 wt. % in H₂O, methacrylate, methoxy
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nCH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Terméknév
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate solution, average Mn 2,000, 50 wt. % in H2O
molekulatömeg
average Mn 2,000
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.4054
sűrűség
1.079 g/mL at 25 °C
Ω-end
methacrylate
α-end
methoxy
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
Általános leírás
Surface grafted polyethylene glycol (PEG) prevents protein absorption. Poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate (m-PEGMA) is often used to create PEG modified surfaces. Studies report the grafting of m-PEGMA on poly ether urethane surface by ozone induced polymerization, on emeraldine film by UV induced copolymerization.
Alkalmazás
The methacrylate end-group allows for this material to be further polymerized.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Surface-initiated photopolymerization of poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate on a diethyldithiocarbamate-mediated polymer substrate
Luo Ning, et al.
Macromolecules, 35(7), 2487-2493 (2002)
Cikkek
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.