Fontos dokumentumok
415332
Ethylene glycol methyl ether methacrylate
99%
Szinonimák:
2-Methoxyethyl methacrylate
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
65 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(8)10-5-4-9-3/h1,4-5H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXYJVFYWCLAXHO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?