Fontos dokumentumok
447935
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate
average Mn 300, methacrylate, methoxy, 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Methoxy PEG methacrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monomethacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monomethacrylate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate, average Mn 300, contains 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
molekulatömeg
average Mn 300
Minőségi szint
tartalmaz
100 ppm MEHQ as inhibitor
300 ppm BHT as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.452
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C
Ω-end
methacrylate
α-end
methoxy
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.