Merck
535206
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-d
99 atom % D
Szinonimák:
Ethynyl-2-d-trimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiC≡CD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.388 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
sűrűség
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWMFRHBXRUITQE-MICDWDOJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-29.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-34.4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)