Merck
726443
Sigma-Aldrich
(1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene
≥96.5% (HPLC)
Szinonimák:
(P,S,S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl-bis(p-tolylsulfoxide), (P,S,S)-pTol-BINASO, (S)-2,2′-Bis-((S)-toluene-4-sulfinyl)-[1,1′]binaphthalenyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H26O2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
530.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥96.5% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -750±25°, c = 1 in chloroform
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)S(=O)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C34H26O2S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)37(35)31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)38(36)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3/t37-,38-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAWRHNNPYUEUOO-UWXQCODUSA-N
Alkalmazás
(1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene can be used as a ligand to prepare:
  • Pd and Pt metal complexes, which are used as catalysts in hydroboration and diboration reactions.
  • Rh metal complex catalysts for asymmetric addition reaction of aryl boronic acids with olefins.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analízis megjegyzés
diastereometric purity ≥97.0%
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Disulfoxide ligands in rhodium catalyzed asymmetric 1,4-addition: first studies and future directions.
Mariz, R., et al.
Chimia, 63, 508-511 (2009)
Synthesis, structure, and catalytic studies of palladium and platinum bis-sulfoxide complexes
Drinkel EE, et al.
Organometallics, 33(3), 627-636 (2014)
A chiral bis-sulfoxide ligand in late-transition metal catalysis; rhodium-catalyzed asymmetric addition of arylboronic acids to electron-deficient olefins
Mariz R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2172-2173 (2008)
A chiral bis-sulfoxide ligand in late-transition metal catalysis; rhodium-catalyzed asymmetric addition of arylboronic acids to electron-deficient olefins.
Ronaldo Mariz et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2172-2173 (2008-01-29)