Merck
779784
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
99%
Szinonimák:
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (R)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.38
Beilstein:
4704231
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
99%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)