Merck
723541
Sigma-Aldrich
Potassium (4-vinylphenyl)trifluoroborate
96%
Szinonimák:
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7BF3K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
269-274 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)