Merck
676438
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromo-1,1′-binaphthyl
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
412.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
178-183 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc2ccccc2c1-c3c(Br)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)