Merck
724955
Sigma-Aldrich
DL-Homocystine-3,3,3′,3′,4,4,4′,4′-d8
98 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D8H8N2O4S2
Molekulatömeg:
276.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
powder
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTVZLYBCZNMWCF-SVYQBANQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)