Merck
722855
Sigma-Aldrich
trans-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
trans-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5C13H34O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
mp
43-44 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWHZIFQPPBDJPM-HRAXCDOYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)