Merck
303771
Sigma-Aldrich
1-Propanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2SO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.60
Beilstein:
1747500
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-79 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Propanesulfonyl chloride was used in synthesis of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of