Merck
731641
Sigma-Aldrich
16-α-Hydroxyestrone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α-diol-17-one-13C3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C15H22O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPOCIZJTELRQMF-SUZPQBOQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Egyéb megjegyzések
To best serve customer requests, each order is packaged and shipped on demand approximately 2 weeks after receipt of an order. If you have questions regarding availability and price, please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)