Merck
749354
Sigma-Aldrich
Piperidine-1-sulfonyl chloride
96%
Szinonimák:
1-Piperidinesulfonyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10ClNO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.494
sűrűség
1.308 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)