Fontos dokumentumok
749281
1H-Imidazole-4-sulfonyl chloride
95%
Összes fotó(2)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H3ClN2O2S
Molekulatömeg:
166.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
163-174 °C
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3ClN2O2S/c4-9(7,8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?