Merck
706094
Sigma-Aldrich
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16BNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
196-200 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)nc2
InChI
1S/C11H16BNO3/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(14)13-7-8/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In the synthesis of novel glutamate transporter EAAT2 activators.
  • To prepare crizotinib derivatives as SHIP2 inhibitors.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structure-activity relationship study of pyridazine derivatives as glutamate transporter EAAT2 activators
Xing X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5774-5777 (2011)
Identification of crizotinib derivatives as potent SHIP2 inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease
Lim JW, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 157(19), 405-422 (2018)