Fontos dokumentumok
Z516066
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
Szinonimák:
storage tubes, tube flask, tube storage
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Anyagok
colorless cap
colorless tube
round bottom
Csatlakozó
female joint: ST/NS24/40
Jellemzők
graduations: no
kapacitás
250 mL
Általános leírás
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)