Merck
616346
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-d6-nitrobenzene
98 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D6H3NO2
Molekulatömeg:
157.20
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
225 °C
mp
14-16 °C (lit.)
sűrűség
1.153 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1[N+]([O-])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDFQKJQEWGVKCQ-WFGJKAKNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)