Merck
29550
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylsulfamic acid
≥98.0% (T)
Szinonimák:
Cyclamic acid, Cyclohexanesulfamic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.24
Beilstein:
2208885
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (T)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
solid
mp
~180 °C (dec.)
oldhatóság
dioxane: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
SMILES string
OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCAJEUSONLESMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The N-cyclohexylsulfamic acid salts of well−known therapeutic agents were prepared.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Modification of physical properties of certain antitussive and antihistaminic agents by formation of N-cyclohexylsulfamate salts.
J A CAMPBELL et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 51, 931-934 (1962-10-01)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically