Merck
708704
Sigma-Aldrich
RuCl[(R,R)-FsDPEN](p-cymene)
90%
Szinonimák:
[N-[(1R,2R)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H28ClF5N2O2RuS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
712.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D −16°, c = 0.1 in chloroform
mp
238-244 °C
funkcionális csoport
amine
fluoro
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1.N[C@@H]([C@H](N([Ru]Cl)S(=O)(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H14F5N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c21-13-14(22)16(24)20(17(25)15(13)23)30(28,29)27-19(12-9-5-2-6-10-12)18(26)11-7-3-1-4-8-11;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h1-10,18-19H,26H2;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t18-,19-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWFMZLATRGEOIW-ZJPTYAPPSA-M
Jogi információk
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. WO9720789
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago