Merck
708631
Sigma-Aldrich
Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H17BN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.560
sűrűség
1.123 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nccnc3c2
InChI
1S/C14H17BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)10-5-6-11-12(9-10)17-8-7-16-11/h5-9H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester is a common reactant of a Suzuki coupling reaction that can be used:
  • To prepare quinoxalin based PI3Kδ inhibitors.
  • As a substrate in the Cu(II) catalyzed [11C]-radiocyanation of arylboronic acids.
  • To prepare 6-quinoxaline boronic acid, which is used as a substrate in the silver-mediated fluorination of boronic acids.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Design of selective PI3Kδ inhibitors using an iterative scaffold-hopping workflow
Fradera X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 29(18), 2575-2580 (2019)
Copper (II)-mediated [11C] cyanation of arylboronic acids and arylstannanes
Makaravage KJ, et al.
Organic Letters, 20(6), 1530-1533 (2018)
Fluorination of boronic acids mediated by silver (I) triflate
Furuya T and Ritter T
Organic Letters, 11(13), 2860-2863 (2009)