Merck
707767
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Szinonimák:
UTP-15N2 disodium salt solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H1315N2Na2O15P3
Molekulatömeg:
530.09
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
solution
koncentráció
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Egyéb megjegyzések
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)