Fontos dokumentumok
8.52139
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Leu-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-N-Me-Leu-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-L-leucine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H25NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
113-116 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N
Általános leírás
Building block for introduction of N-α-methyl-leucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-9031
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.