Fontos dokumentumok
455180
Hydrogen chloride solution
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.90-2.20 M (with NaOH, titration)
2.0 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
sűrűség
0.747 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cyanohydrin alkyl ethers via chiral Bronsted acid-mediated hydrocyanation of vinyl ethers with silyl cyanides.
- N, N-Dimethylaniline hydrochloride salts via Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination of aryl triflates with dimethylamines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-29.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-34 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?