Merck
710792
Sigma-Aldrich
18-Hydroxycorticosterone-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Szinonimák:
4-Pregnene-11ß,18,21-triol-3,20-dione-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D4H26O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
366.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]14CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1/i9D2,17D,19D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFSXHZZDNDGLQN-NREATFFYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
To best serve customer requests, each order is packaged and shipped on demand approximately 2 weeks after receipt of an order. If you have questions regarding availability and price, please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at [email protected].
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)