Fontos dokumentumok
D-041
Dextrorphan-d3
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23CCCCC2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14?,16-,17-/m0/s1/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAQUASYNZVUNQP-XZSBYTENSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cannabinoid Receptor Binding Studies: Research exploring the interaction of (-)-trans- Δ⁹-THC with cannabinoid receptors underlines the utility of pharmaceutical grade (-)-trans- Δ⁹-THC for receptor binding studies, offering a deeper understanding of cannabinoid receptor dynamics (Frantzeskaki et al., 2024).
- Development of Biochemical Assays: The development of biochemical assays for cannabinoids utilizes synthetic (-)-trans- Δ⁹-THC, demonstrating its role in high-throughput screening for cannabinoid activity, which is crucial for advancing cannabinoid research (Ferreira et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup