Merck
903752
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-25,26,26,26,27,27,27-d7 sulfate sodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27D7H38O4SNa
Molekulatömeg:
495.74
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+7
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]([C@H]1CCC2[C@]1(C)CCC3[C@@](C)(CC4)C(C[C@H]4OS(=O)(O[Na])=O)=CCC23)CCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)