Fontos dokumentumok
39205
Dimethylaminomethyl-polystyrene
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 3-4 mmol/g base loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Szinonimák:
Benzyldimethylamine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, dimethylaminomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, dimethylaminomethylated
About This Item
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
a címkézés mértéke
3-4 mmol/g base loading
szennyeződések
≤0.5 mmol/g Cl- (resin)
Mátrix
crosslinked with 2% DVB
részecskeméret
200-400 mesh
SMILES string
[X]C(CC(CC(C[X])c3ccc(cc3)CN(C)C)c2ccc(cc2)CN(C)C)c1ccc(cc1)CN(C)C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)