Merck
657875
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)benzimidazole dihydrochloride
97%
Szinonimák:
1H-Benzimidazole-2-ethanamine, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)ethylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11N3 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl.Cl.NCCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3.2ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9;;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKFGBWROFLZYQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)