Merck
901170
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid-13C3 potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3H4KO6P
Molekulatömeg:
209.11
UNSPSC kód:
12352106
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥97% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[13CH2]=[13C]([13C](O)=O)OP(O)(O[K])=O
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)