Fontos dokumentumok
660124
4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphenyl
97%
Szinonimák:
4,4′-Bis(9-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4-N,N′-Dicarbazole-1,1′-biphenyl, CBP, DCBP
Teszt
97%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
281-285 °C
Keringési energia
HOMO 6 eV
LUMO 2.9 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/HMPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/MoO3/CBP/CBP:Ir(ppy)2(acac) (6%)/TPBI/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/niBr/Alq3/Mg:Ag
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/CBP:Ir(piq)3 (6 wt%)/Alq3/LiF/Al
ITO/TAPC/CBP:FIrpic (6%)/PO14/LiF/Al
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study