Fontos dokumentumok
T4500
Theobromine
≥98.0%
Szinonimák:
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine
Teszt
≥98.0%
mp
345-350 °C
oldhatóság
H2O: slightly soluble
aqueous base: moderately soluble
ethanol: slightly soluble
SMILES string
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290)
Általános leírás
Alkalmazás
- to test in behavioural assay
- as a food or dietary supplement
- as a standard for theobromine quantification in brewed coffee samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.