Fontos dokumentumok
269638
N-Methyl-4-nitroaniline
97%
Szinonimák:
4-(Methylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N-methylaniline, Methyl(4-nitrophenyl)amine, N-(4-Nitrophenyl)-N-methylamine, N-Methyl-4-nitrobenzenamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.25 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
149-151 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
nitro
SMILES string
CNc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIFJZJPMHNUGRA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?