Merck
660337
Sigma-Aldrich
2,6-Di(tert-butyl-1-d1)-4-methyl-d3-phenol-3,5-d2 (BHT)
97 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15D7H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
izotóptisztaság
97 atom % D
Forma
solid
SMILES string
[2H]CC(C)(C)c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)C(C)(C)C[2H])C([2H])([2H])[2H]
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)